Fortfahren mit
CLS353219
Corning® Falcon® Microplate
size 96 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, flat bottom clear wells
Synonym(e):
Microplate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
Material:
flat bottom clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
case of 32 ea (4 packs of 8)
manufacturer/tradename
Corning 353219
size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Falcon® 96 Well Black with Clear Flat Bottom TC-Treated Imaging Plate with Lid, 8/Pack, 32/Case
Application
Assay
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Microplate
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)