Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
Manufacturer/tradename:
Corning 353181
Feature:
with 3 µm Transparent PET Membrane
Packaging:
case of 48 ea (Individually wrapped)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
feature
with 3 µm Transparent PET Membrane
packaging
case of 48 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 353181
compatibility
for use with 12 Well Plate
General description
Falcon® Permeable Support for 12 Well Plate with 3.0µm Transparent Polyester (PET) Membrane, Sterile, 1/Pack, 48/Case
Application
Cell Culture
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Permeable Support
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?