Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
eCl@ss:
32040201
Surface area:
75 cm2
Material:
polystyrene
Feature:
cap white plug seal, graduated 10 ‑ 200 mL
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
feature
cap white plug seal, graduated 10 ‑ 200 mL
manufacturer/tradename
Corning 353133
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture: suitable
capacity
250 mL
surface area
75 cm2
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Culture Flask
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?