Fortfahren mit
CLS3472
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round , clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 12, pack of 6, 48 ea
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 452,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
case of 12, pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 3472
insert working volume
0.1 mL
membrane diam.
6.5 mm
membrane thickness
10 μm
size
24 wells
surface area
0.33 cm2 , cell growth area
well working volume
0.6 mL
color
clear
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • 10μm dicke transparente Polyester-Membran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackung: 12 Einsätze in einer 24-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten pro Karton
  • Ausgezeichnete Sichtbarkeit unter einem Phasenkontrastmikroskop
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, einfach zu verwendende, permeable Trägervorrichtungen für die Analyse von verankerungsabhängigen und verankerungsunabhängigen Zelllinien. Sie weisen eine 10 mm dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran auf, die für optimale Zelladhäsion und optimales Wachstum einer Gewebekulturbehandlung unterzogen wird.
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3470CLS3460CLS3452
description
6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
description
6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
description
12 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
description
24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3472
manufacturer/tradename
Corning 3470
manufacturer/tradename
Corning 3460
manufacturer/tradename
Corning 3452
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
pore size
3.0 μm
pore size
0.4 μm
pore size
0.4 μm
pore size
3.0 μm
material
clear polystyrene plate, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear , round
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), round wells
size
24 wells
size
24 wells
size
12 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)