Fortfahren mit
CLS3238
Corning® CellCube® Tubing Adaptor
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC, sterile
Synonym(e):
flask accessory
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122104
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene , tubing (3/8”ID Thermoelastic)
sterility
sterile
packaging
pkg of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 3238
compatibility
for use with Corning HYPERStack 36-layer cell culture vessel
General description
  • CellCube Adaptor
  • Aseptic Connector to Male MPC
Application
Adherent Cell Scale Up
Legal Information
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3237CLS3236CLS3235
description
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Male MPC, sterile
description
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Aseptic Connector to Female MPC, sterile
description
3/8”ID Thermoelastic Tubing, Cross Connection, Aseptic, sterile
description
3/8”ID Thermoelastic Tubing, 4 Aseptic Connectors, sterile
compatibility
for use with Corning HYPERStack 36-layer cell culture vessel
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
material
tubing (3/8”ID Thermoelastic), polystyrene
material
tubing (3/8”ID Thermoelastic), polystyrene
material
tubing (3/8”ID Thermoelastic), polystyrene
material
polystyrene , tubing (3/8”ID Thermoelastic)
packaging
pkg of 4 ea
packaging
case of 4 ea
packaging
pkg of 4 ea
packaging
pkg of 2 ea
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3238
manufacturer/tradename
Corning 3237
manufacturer/tradename
Corning 3236
manufacturer/tradename
Corning 3235
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)