Merck
CLS3121STPK
Replacement stopcock, for Pyrex® small top desiccators with 24/29 standard taper stopcock
replacement 24/29 stopcock w/ hose connector, 1/cs
Synonym(e):
Corning stopcock
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Verbindung
joint ST/NS24/29
Leistungsmerkmale
reusable
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 3121-STPK
Höhe
117 mm
Allgemeine Beschreibung
TThis is a replacement 24/29 standard taper stopcock with a tooled #10 hose connection. The plug material is PTFE, and is a suitable replacement for CLS3121150, CLS3121200 and CLS3121250.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)