CLS3081250
Pyrex® large knob top desiccators
10.5L large top desiccator, complete, 1/cs
Synonym(e):
desiccators, glass desiccators
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 3081-250
Höhe
357 mm
Kapazität
10.5 L
Kammer D
120 mm
Flansch ID
273.5 mm
Plattendurchm.
230 mm
Eignung
suitable for (general analytical work)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)