Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 173,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41122403
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltensterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3012
L
150 mm
General description
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| L 150 mm | L 250 mm | L 150 mm | L 250 mm |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| manufacturer/tradename Corning 3012 | manufacturer/tradename Corning 3006 | manufacturer/tradename Corning 3013 | manufacturer/tradename Corning 3007 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® single use spatulas
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?