Fortfahren mit
CLS11680
Corning® storage bottles, polystyrene
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
Synonym(e):
Plastic Laboratory Bottles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
4 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
€ 1.010,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottle, high-density polyethylene cap, polystyrene bottle
sterility
sterile
feature
cap
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Corning 11680
I.D.
1/8 in. , C-Flex
bottle neck diam.
~42 mm
capacity
1 L
pore size
0.2 μm
fitting
filter male Luer lock/female Luer lock
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS11681CLS11651CLS11655
description
capacity 1 L, pore size 0.2 μm, I.D. 1/8 in. , C-Flex, sterile
description
capacity 1000 mL, polystyrene, male MPC connector, sterile
description
capacity 150 mL, polystyrene, male MPC connector, sterile
description
capacity 250 mL, polystyrene, male Luer Lock, sterile
manufacturer/tradename
Corning 11680
manufacturer/tradename
Corning 11681
manufacturer/tradename
Corning 11651
manufacturer/tradename
Corning 11655
fitting
filter male Luer lock/female Luer lock
fitting
-
fitting
-
fitting
-
feature
cap
feature
male MPC connector, cap
feature
male MPC connector, cap
feature
male Luer Lock, cap
material
clear bottle, polystyrene bottle, high-density polyethylene cap
material
wide-mouth bottle, high-density polyethylene cap, polystyrene , clear bottle, round bottle
material
wide-mouth bottle, high-density polyethylene cap, polystyrene , clear bottle, round bottle
material
clear bottle, polystyrene , high-density polyethylene cap, round bottle, wide-mouth bottle
capacity
1 L
capacity
1000 mL
capacity
150 mL
capacity
250 mL
packaging
pack of 4 ea
packaging
pkg of 4 ea
packaging
pkg of 8 ea
packaging
pkg of 6 ea
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)