CLS11495
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 3 L, I.D. 1/4 in., sterile
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Materialien
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Beschreibung
plain
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
C-Flex tubing
Verpackung
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 11495
ID
1/4 in.
Kapazität
3 L
Volumen
3 L
3000 mL
Fitting
male luer lock
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)