Wichtige Dokumente
CLLS1053
MCF10A CELLS RICTOR (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
Größe auswählen
About This Item
Produktbezeichnung
MCF10A CELLS RICTOR (-/-),
Biologische Quelle
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
OMIM-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−196°C
Angaben zum Gen
human ... RICTOR(253260)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Qualität
Haftungsausschluss
Nur Kit-Komponenten
- MCF10A CELLS RICTOR (-/-) 1 vial
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)