Fortfahren mit
CHODHFR
CHOZN® ZFN-modifizierte CHO-Zelllinie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352200
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line, dihydrofolate reductase knockout cell line
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
CHOZN-Zelllinien wurden unter Verwendung von Sigmas′ proprietärer CompoZr Zinkfingernuklease(ZFN)-Technologie erzeugt, um genetische Modifikationen in CHO-K1-Mutterzellen zu erzeugen. Zellen werden in chemisch definierten, tierproduktfreien EX-CELL CD CHO Fusionsmedien konserviert
Biochem/physiol Actions
CHOZN-Zelllinien sind alle Subklone der CHO-K1-Mutterzelllinie, die Puck aus dem Jahr 1957 entstammt.
Physical form
CHOZN-Zelllinien werden den Kunden in Fläschchen mit > 7,5e6 Zellen/ml bereitgestellt
Legal Information
Alle CHOZN-Zelllinien werden unter einer Lizenz von Sigma Aldrich vertrieben. Eine Kopie der Forschungslizenz wird mit dem Erwerb der CHOZN-Zelllinien bereitgestellt.
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CHOK1ZFNGSCB_05011002
description
-
description
Suspension-adapted in CD media
description
glutamine synthetase
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 5011002, hamster ovary, Suspension
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−196°C
description
dihydrofolate reductase knockout cell line, CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line
description
CHOK1 cell line derived from ECACC CHO K1
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
vPvM
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)