EoL-1 cell
94042252, human blood, Lymphoblast
Synonym(e):
AML-EOL-1 Cells, EoL1 Cells, Eosinophilic Leukemia Cell Line
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
EoL-1 cell, 94042252
Biologische Quelle
human blood
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblast
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
DNA-Profil
CSF1PO: 7,10
D13S317: 12,13
D16S539: 8,10
D5S818: 11
D7S820: 10,13
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 16,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Artikel
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.