Hepa 1-6
92110305, mouse liver, Not specified
Synonym(e):
Hepa 1-6 Cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hepa 1-6, 92110305
Biologische Quelle
mouse liver
Wachstumsmodus
Adherent
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Not specified
Produkte
Albumin, alpha-foetoprotein, alpha 1-antitrypsin, amylase
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Ursprung der Zelllinie
Beschreibung der Zelllinie
Anwendung
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)