LWAGS human cell line
88052078, IHW Number: 9079, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human blood
Verpackung
tube of 5 μg 88052078-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052078-1VL
Ethnizität
Ashkenasi Jewish
Geschlecht
male
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Cw: 802
B: 1402
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 102
HLA DRB6: 1
HLA DQAP: 1.5
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 501
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 0301 0401
Serologisches Profil
HLA A ief: 33.1
HLA C: 8
HLA B: 14
HLA B ief: 14
Bw4/bw6: 6
HLA Dw: 20
HLA DR: 1
HLA DQ: 5
HLA DP: 3 4
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)