Merck
RAJI-Zelllinie human
85011429, human lymph, Lymphoblastoid
Synonym(e):
GM04671 Cells, P1-Raji Cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
product name
RAJI-Zelllinie human, 85011429
Biologische Quelle
human lymph
Beschreibung
Human Black, Burkitt′s lymphoma
Wachstumsmodus
Suspension
Karyotyp
2n = 46, diploid
Morphologie
Lymphoblastoid
Produkte
Not specified
Rezeptoren
Not specified
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Relevante Krankheit(en)
cancer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Verwandte Kategorien
Ursprung der Zelllinie
Humanes Burkitt-Lymphom
Beschreibung der Zelllinie
1963 aus dem Burkitt-Lymphom eines 11-jährigen Jungen gewonnen. Das Wachstum findet in Form von einzelnen, nicht anhaftenden Zellen und von makroskopisch sichtbaren Klumpen statt, die viele Hunderte von Zellen enthalten. Resistent gegenüber VSV. Diese Zelllinie trägt das latente Genom des Epstein-Barr-Virus (EBV) und ist positiv für EBNA. RAJI wird manchmal als ein ′Nicht-Produzent′ bezeichnet; das EBV-Genom trägt Deletionen, die die Bildung von Viruspartikeln mutmaßlich verhindern. Ethnische Zugehörigkeit: Schwarz.
Anwendung
Resistenz und Virusstudien: vesikuläres Stomatitisvirus (VSV).
Die RAJI-Zelllinie vom Menschen wurde verwendet, um den Transport von V. parahaemolyticus durch die Peyer-Plaques der Dünndarmschleimhaut zu untersuchen, und wurde gemeinsam mit Caco-2-Monoschichten (Kolorektal-Adenokarzinom-Zelllinie vom Menschen) ko-kultiviert, um die bakterielle Translokation zu erforschen.
DNA-Profil
STR-PCR-Daten: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
Nährmedium
RPMI 1640 + 2 mM Glutamin + 10 % fötales Kälberserum (FKS).
Subkultur-Routine
Einen Kulturgehalt von 3–9 x 100.000 Zellen/ml beibehalten; 5 % CO2; 37 °C.
Sonstige Hinweise
Für Asien-Pazifikraum-Lieferungen& können zusätzliche Liefer- und Bearbeitungsgebühren anfallen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem lokalen Kundenbetreuer.