Ma-Mel-5
13012461, human skin, Epithelial
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ma-Mel-5, from human skin, 13012461, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Biologische Quelle
human skin
Beschreibung
Human melanoma, metastasis
Verpackung
tube of 5 μg 13012461-DNA-5UG
pkg of vial of cells 13012461-1VL
Wachstumsmodus
Adherent
Morphologie
Epithelial
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−196°C
Beschreibung der Zelllinie
DNA-Profil
Amelogenin: X,
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,13
D16S539: 8,13
D5S818: 9,11
D7S820: 11
THO1: 9.3
TPOX: 8
vWA: 15,17
Nährmedium
Subkultur-Routine
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)