Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 904,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
EC Number:
247-454-8
NACRES:
NA.84
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
usage
sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CASP3(836)
General description
Das fluorometrische Caspase-3-Assay Kit basiert auf der Hydrolyse von Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methylcumarin (Ac-DEVD-AMC) durch Caspase 3, durch die fluoreszentes 7-amino-4-methylcumarin (AMC) freigesetzt wird. Das Anregungsmaximum von AMC liegt bei 360 nm und das Emissionsmaximum bei 460 nm. Die Konzentration des freigesetzten AMC kann aus einer mit AMS-Standards erstellten Kalibrationskurve berechnet werden (AMC-Standard ist im Kit enthalten).
Application
Das fluorometrische Caspase 3-Assay-Kit ist für den Nachweis und die Messung der Caspase 3-Aktivität in Zellextrakten oder aufgereinigten Caspase 3-Präparationen vorgesehen.
Other Notes
Eine Einheit Caspase 3 spaltet 1,0 μmol Ac-DEVD pro Minute bei pH 7,4 und 25 °C.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) | Gene Information human ... CASP3(836) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| usage sufficient for 1,000 multiwell tests, sufficient for 100 standard tests (2 ml) | usage sufficient for 1,000 multiwell tests (in 96-well multiwell plates), sufficient for 100 standard tests (1 ml) | usage - | usage - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Water (17-18 megaOhm) 125 mL
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?