Wichtige Dokumente
C9994
CAMK2β, active, His tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonym(e):
CAM2, CAMKB, MG C29528
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W11413-50MG
$ 158,75
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W11413-50MG
$ 158,75
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Analysenzertifikate (COA)
Sie brauchen ein Muster eines COA?
Dies ist ein Muster eines Analysezertifikats (COA). Die darin enthaltenen Angaben beziehen sich möglicherweise nicht auf eine kürzlich hergestellte Charge dieses bestimmten Produkts.