Merck
C8877
Sigma-Aldrich
Cer(IV)-oxid
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Synonym(e):
Ceroxid, Ceria
About This Item
Lineare Formel:
CeO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥99.9% rare earth content as CeO2 basis
Dichte
7.13 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
InChIKey
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Die Zugabe von CeO2 zu CuO/TiO2 erhöht die spezifische Oberfläche und hemmt das Sintern und die Porengrößenerweiterung bei hohen Temperaturen.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Leonardo P Franchi et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(7), 1319-1331 (2015-06-02)
Metallic nanoparticles such as silver (Ag), cerium dioxide (CeO2) and titanium dioxide (TiO2) are produced at a large scale and included in many consumer products. It is well known that most metallic NPs are toxic to humans which raise concerns