Fortfahren mit
InChI
1S/C42H40O21/c1-22(43)52-17-57-34-15-36-32(13-27(34)7-10-38(48)59-19-54-24(3)45)42(31-9-6-29(12-30(31)41(51)63-42)40(50)61-21-56-26(5)47)33-14-28(8-11-39(49)60-20-55-25(4)46)35(16-37(33)62-36)58-18-53-23(2)44/h6,9,12-16H,7-8,10-11,17-21H2,1-5H3
SMILES string
CC(=O)OCOC(=O)CCc1cc2c(Oc3cc(OCOC(C)=O)c(CCC(=O)OCOC(C)=O)cc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)OCOC(C)=O)cc1OCOC(C)=O
InChI key
NTECHUXHORNEGZ-UHFFFAOYSA-N
form
solid
storage temp.
−20°C
General description
Other Notes
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?