Merck
C7137
Sigma-Aldrich
Cytidine 2′-monophosphate
~98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3O8P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2OP(O)(O)=O
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)