Fortfahren mit
InChI
1S/C14H17ClN2O2.ClH/c1-17(2,3)9-4-5-10-19-14(18)16-13-8-6-7-12(15)11-13;/h6-8,11H,9-10H2,1-3H3;1H
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC#CCOC(=O)Nc1cccc(Cl)c1
InChI key
CXFZFEJJLNLOTA-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: soluble, ethanol: soluble
Quality Level
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
rat ... Chrm1(25229)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?