Fortfahren mit
InChI
1S/C27H28O9/c1-11-8-15-19(17(9-11)33-4)14-10-18(34-5)21-16(28)7-6-13(20(21)22(14)36-26(15)31)23-25(30)27(3,32)24(29)12(2)35-23/h6-10,12,23-25,28-30,32H,1-5H3/t12-,23+,24+,25+,27-/m1/s1
SMILES string
COc1cc(C)cc2C(=O)Oc3c(cc(OC)c4c(O)ccc([C@@H]5O[C@H](C)[C@H](O)[C@@](C)(O)[C@H]5O)c34)-c12
InChI key
BJPYMDSMDBCKEP-QSMCFSHASA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: moderately soluble, methanol: moderately soluble
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?