Fortfahren mit
C6427
Clindamycin-2-Phosphat
aminoglycoside antibiotic
Synonym(e):
Clindamycin-2-dihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H34ClN2O8PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
504.96
NACRES:
NA.76
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
246-433-0
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
solid
solubility
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
InChI key
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
General description
Chemical structure: macrolide
Application
Clindamycin 2-phosphate is an aminoglycoside antibiotic that has been used to study the cytoxicity of antibiotics on human cell lines [1], Bacterial protein synthesis and peptide translation, and the inhibition of human Tyrosyl-DNA Phosphodiesterase [2].
Biochem/physiol Actions
Wirkungsspektrum: Gram-positive Kokken und Taxoplasma. Besonders aktiv gegen anaerobe Bakterien.
Wirkmechanismus: Hemmt die Proteinsynthese in Bakterien durch Bindung der 50S ribosomalen Untereinheit
Clindamycin 2-phosphate is a pharmacological tyrosyl-DNA phosphodiesterase (Tdp1) inhibitor. Clindamycin 2-phosphate can repair DNA topoisomerase I-DNA covalent complexes by hydrolyzing the tyrosyl-DNA bond. It inhibits protein synthesis in bacteria by binding the 50s ribosomal subunit. [2]. Spectrum of Activity: Gram positive cocci and taxoplasma. Especially active against anaerobic bacteria.
Other Notes
Antibakterielles und antiprotozoales Antibiotikum der Lincosamid-Klasse.
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C5269L600462143
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
powder or crystals
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)