Fortfahren mit
C6303
Calphostin C
From microbial (Cladosporium cladosporioides), ≥90% (HPLC), protein kinase C inhibitor, powder
Synonym(e):
UCN-1028c
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.960,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C44H38O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
790.76
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 367,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calphostin C from Cladosporium cladosporioides, ≥90% (HPLC), powder
biological source
microbial (Cladosporium cladosporioides)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
color
red to brown
solubility
DMF: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
InChI key
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Highly specific inhibitor of protein kinase C (IC50 = 50 nM); requires light for activation. At higher concentrations (100 nM or greater), it has been shown to inhibit cell proliferation and induce apoptosis in vitro.
Features and Benefits
This compound is featured on the Phospholipase D and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9911L9783A0466
biological source
microbial (Cladosporium cladosporioides)
biological source
-
biological source
microbial
biological source
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: 1 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 1 mg/mL
solubility
chloroform/methanol (4:1): 5 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)