Fortfahren mit
C4794
Flüssigkeitschromatographie-Säulen
Luer Lock, Non-jacketed, bed volume 98 mL, I.D. × L 2.5 cm × 20 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115711
technique(s)
LPLC: suitable
I.D. × L
2.5 cm × 20 cm
bed volume
98 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
Sämtliche unten aufgeführten Säulen bestehen aus Borosilikatglas. Fünf unterschiedliche Ausführungen sind erhältlich:
  • Luer-Lock, nicht ummantelt: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Endkappen, Einlagen aus Polyethylen und Luer-Lock-Inlet und Outlet-Fittings. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
  • Luer-Lock, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Borosilikatglas zur Temperierung der Säule. Die Luer-Lock-Anschlüsse dieser Säulen sind "male". Die Polyethyleneinlagen haben eine nominale Porengröße von 20 μm.
  • Mit offenen Enden: Konstruiert mit fixen Polypropylen-Enden, ohne Ummantelung oder Endfittings. Erfordert mindestens einen Flussadapter (siehe Zubehör, unten)
  • PTFE, nicht ummantelt: Mit Gewinden an den Enden. PTFE-Fittings mit ummantelten O-Ring-Dichtungen können entfernt werden, 20 μm Polyethylen-Einlage und 1/4-28 Gewinde zum Anschluss des Tubing. Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
  • PTFE, ummantelt: Gleiche Ausführung wie oben, jedoch mit einer Ummantelung der Säule aus Acrylglas zur Temperierung der Säule.
Die Säulen werden mit O-Ring-Dichtung, Einlagen und Tubing-Anschlüssen geliefert.
Die Bestandteile dieser Säulen aus Glas und Polypropylen sind autoklavierbar, die Polyethyleneinlagen jedoch nicht. Dies macht das Sterilisieren unmöglich. Man kann versuchen, die zusammengebaute Säule mit 2 N Natronlauge oder Methyl/Ethylalkohol zu waschen, um der Sterilität so nahe wie möglich zu kommen. Stärkere organische Lösungsmittel, wie Chloroform oder Toluol sind nicht zu empfehlen.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)