Fortfahren mit
C4551
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.0 mm x 10 wells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NB.51
Produktname
Kämme für vertikales Minigel, Breite 10 cm, size 1.0 mm × 10 wells
size
1.0 mm × 10 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)