Fortfahren mit
C3915
Colchicin
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(5,6,7,9-Tetrahydro-1,2,3,10-tetramethoxy-9-oxobenzo[a]heptalen-7-yl)acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 179,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 267,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 701,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.44
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-598-5
Beilstein/REAXYS Number:
2228813
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
€ 179,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
agriculture
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
General description
Colchicin ist ein trizyklisches Alkaloid, das nach der Einnahme 20 bis 40 Stunden lang im Kreislauf bleiben kann. Es konzentriert sich hauptsächlich in den Leukozyten. Es enthält drei hexamerische Ringe mit den Bezeichnungen A, B und C.
Application
Colchicin wird folgendermaßen verwendet:
  • als Inhibitor der Tubulinpolymerisation bei vom Knochenmark abgeleiteten Macrophagen
  • zur Inhibition von In-vitro-Neuritenauswuch in menschlichen Nervenzellen
  • als Mikrotubulus-Destabilisator zur Induktion peripherer Neuropathie in induzierten pluripotenten stammzellabgeleiteten Neuronen (iPSC-Neuronen).[1]
Biochem/physiol Actions
Colchicin ist ein Inhibitor der Mikrotubulus-Polymerisation, bei der die Chromosomensegregation während der Meiose blockiert wird. Deshalb wird Colchicin zur Induktion von Polyploidie (tetraploid) in Pflanzenzellen eingesetzt.
Colchicin interagiert mit Albumin und bindet sich an Tubulin. Seine Assoziation mit Tubulin beeinflusst die autophagische Vakuolenfusion mit Lysosomen. Es hemmt die Tyrosinkinasen und Phospholipasen. Colchicin kann zur Behandlung von akuten Koronarsyndromen nützlich sein. Es wird zur Behandlung rheumatologischer Erkrankungen, zum Beispiel des familären Mittelmeerfiebers (FMF) und von akuter Gichtarthritis, verschrieben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9754C25800001146006
Colchicin (European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard)
C2580000
Colchicin
Colchicin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1146006
Colchicin
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Gene Information
human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicin
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-86-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)