Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
350 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 415,00 |
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
colchicine
manufacturer/tradename
USP
mp
150-160 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@H](CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23)NC(C)=O
InChI
1S/C22H25NO6/c1-12(24)23-16-8-6-13-10-19(27-3)21(28-4)22(29-5)20(13)14-7-9-18(26-2)17(25)11-15(14)16/h7,9-11,16H,6,8H2,1-5H3,(H,23,24)/t16-/m0/s1
InChI key
IAKHMKGGTNLKSZ-INIZCTEOSA-N
Gene Information
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Colchicine Injection
- Colchicine Tablets
- Probenecid and Colchicine Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename PhytoLab |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) | mp 150-160 °C (dec.) (lit.) |
| Gene Information human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688) | Gene Information human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688) | Gene Information human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688) | Gene Information human ... TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colchicin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Muta. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-86-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?