Wichtige Dokumente
C2970
Monoclonal Anti-Cathepsin L antibody produced in mouse
clone 33/2, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-CATL, Anti-CTSL, Anti-MEP
Größe auswählen
€ 654,00
Größe auswählen
About This Item
€ 654,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
33/2, monoclonal
Mol-Gew.
antigen (human cathepsin L) 25 kDa
antigen (human procathepsin L) 42 kDa
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
mouse, mink, human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:200 using whole cell extract of a cultured mink lung cell line
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CTSL1(1514)
mouse ... Ctsl(13039)
rat ... Ctsl1(25697)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)