Merck
C2728
Mini-Säulen
capacity 2.4 mL, Overall H 1.5 in.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
high-density polyethylene filter, molded polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
1.5 in.
capacity
2.4 mL
pore size
45-90 μm pore size
General description
Einweg.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)