Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,10 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
epoxy
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3
InChI key
PRYIJAGAEJZDBO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group epoxy | functional group hydroxyl | functional group - | functional group - |
| assay ≥98% | assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥92.5% (GC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?