Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
description
Light sensitive
Quality Level
assay
≥90% (at 254 nm, HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble
fluorescence
λem 411 nm (+/- 4nm)
SMILES string
CCOc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H9NO3/c1-2-15-10-4-3-8-5-9(7-13)12(14)16-11(8)6-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
YAFGHMIAFYQSCF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?