Fortfahren mit
C2389
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (HPLC), powder, de novo phospholipid synthesis inhibitor
Synonym(e):
Helicocerin, (2R,3S,E,E)-2,3-Epoxy-4-oxo-7,10-dodecadienamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 462,00
€ 392,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.610,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
241-424-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4140423
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cerulenin, ≥98% (HPLC), from Cephalosporium caerulens
biological source
Cephalosporium caerulens
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
93 °C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
C/C=C/C/C=C/CCC([C@@H]1[C@H](C(N)=O)O1)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-11(15)13-12(16-13)10(2)14/h3-4,6-7,12-13H,5,8-9H2,1-2H3/b4-3+,7-6+/t12-,13+/m0/s1
InChI key
PTNNGEBMCNMENY-JIVMHGEESA-N
Gene Information
human ... FASN(2194)
General description
Cerulenin ist ein Inhibitor der De-novo-Phospholipid-Synthese und löst in verschiedenen Wildtyp-p53- und mutierten p53-Tumorzelllinien die Apoptose aus. Dieses antimykotische Antibiotikum blockiert zudem das kondensierende Enzym, das an der Fettsäuren- und Polyketid-Biosynthese beteiligt ist.
Application
Cerulenin wurde wie folgt verwendet:
  • als Fettsäuresynthase-Inhibitor zum Untersuchen seiner Wirkung auf durch Aldosteron eingeleitete erlernte Immunität[1]
  • als Blocker von Fettsäuresynthase zum Untersuchen seiner Wirkung auf die Replikation von SARS-CoV-2 (Schweres-akutes-Atemwegssyndrom-Coronavirus Typ 2)[2]
  • als Zusatz zu Hefeextrakt–Pepton–Dextrose/Glycerin(YPD/G)-Agarplatten zum Isolieren von Cerulenin-resistenten Hefestämmen[3]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S8559G2536T7402
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
acetone: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
solubility
H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow, H2O: soluble
solubility
0.1 M HCl: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 50 mg/mL (can be stored frozen for several months), methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless (undergoes transesterification)
Gene Information
human ... FASN(2194)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... BCL2(596), TUBA1A(7846), TUBA1B(10376), TUBA1C(84790), TUBA3C(7278), TUBA3E(112714), TUBA4A(7277), TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2B(347733), TUBB3(10381), TUBB4A(10382), TUBB4B(10383), TUBB6(84617), TUBB8(347688)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cerulenin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. HOW LONG IS CERULENIN STABLE FOR WHEN DISSOLVED IN ACETONE?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. However, an identical product, 219557, notes that solutions prepared in organic solvents, such as acetone, may be stored protected from light at -20°C for up to 3 months. It is recommended that aqueous solutions not be stored for more than 1 day.