Merck
C1878
Sigma-Aldrich
N-Chloracetyl-L-tyrosin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.67
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)CCl