Fortfahren mit
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
190-194 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
SMILES String
Cl[H].NC(=N)NC(=N)Nc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN5.ClH/c9-5-2-1-3-6(4-5)13-8(12)14-7(10)11;/h1-4H,(H6,10,11,12,13,14);1H
InChIKey
FOWAIJYHRWFTHR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242)
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?