Fortfahren mit
C1254
Natriumcholat Hydrat
from bovine and/or ovine bile, ≥99%
Synonym(e):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz, Cholsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,60
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 907,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.280,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.470,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
€ 77,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
bovine and/or ovine bile
description
anionic
assay
≥99%
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
DNA purification: suitable, RNA purification: suitable, western blot: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Natriumcholathydrat, ein nicht-denaturierendes anionisches Detergens, spielt eine wichtige Rolle in der biochemischen Forschung, insbesondere bei der Proteinsolubilisierung und Membranpermeabilisierung, wodurch es für die Proteinextraktion und -aufreinigung unverzichtbar ist, insbesondere bei der Untersuchung von Membranproteinen und Proteinkomplexen. Natriumcholathydrat entsteht aus Cholsäure, einer beim Menschen vorherrschenden Gallensäure. Seine Wasserlöslichkeit und seine Vielseitigkeit machen es zu einem wichtigen Hilfsmittel in der Laborforschung zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Substanzen auf Zellkulturen.
Application
Natriumcholathydrat wird in einer Studie zur Auswirkung von Phospholipidformulierung und Tensiden auf die dermale Zuführung von hydrophilen Arzneimitteln über elastische Liposomen verwendet. [1] Es wird außerdem in einer Studie zur Untersuchung der elastisch verformbaren Vesikel, Transfersome, für die transdermale Wirkstoffverabreichung verwendet.
Biochem/physiol Actions
Gallensalz
Features and Benefits
  • Geeignet für Western Blotting
  • Geeignet für die DNA- und RNA-Aufreinigung
  • Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
27029C6445C9282
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥97.0% (dried material, NT)
assay
≥99%
assay
≥99.0% (HPLC)
technique(s)
DNA purification: suitable, western blot: suitable, RNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
aggregation number
2-3
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB
18
HLB
18
HLB
18
HLB
18
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcholat Hydrat
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf