Merck
C9282
Natriumcholat Hydrat
suitable for cell culture, BioReagent
Synonym(e):
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz, Cholsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
430.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12161902
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-643-5
Beilstein/REAXYS Number:
3582354
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
bovine bile, ovine bile
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥99.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
micellar avg mol wt 900-1300
aggregation number
2-3
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
General description
Cholat ist eine primäre Gallensäure, die aus Cholesterin in der Leber gewonnen wird. Es ist ein anionisches Reinigungsmittel, das in Gegenwart von Sterol-12α-hydroxylase (CYP8B1) aus Cholesterin synthetisiert wird.
Application
Cholat ist eine Gallensäure, die bei der Aufspaltung von Cholesterin in der Leber produziert wird. Cholat reguliert Cholesterol-7-α-hydroxylase (geschwindigkeitsbestimmender Schritt bei der Gallensäuresynthese) nach unten. Cholat ist ein anionisches Reinigungsmittel und wird allein sowie in Kombination mit Harnstoff verwendet, um Membranproteine und Proteinkomplexe zu extrahieren und zu rekonstituieren.
Natriumcholathydrat hat folgende Anwendungen:
  • als Gallensäure zur Induktion des Gallensäure-reaktiven (BEAR) Transkriptionssystems,
  • als Bestandteil von campylobacter-definierter Bouillon (CDB) zum Testen ihrer Wirkung auf Stressreaktionen bei Campylobacter jejuni{52
  • zum Testen seiner Empfindlichkeit gegenüber dem Gallensäuresensor
Biochem/physiol Actions
Eine Verringerung der Aktivität von 12-α-Hydroxylase hat bei Lebererkrankungen einen niedrigen Cholsäurespiegel zur Folge.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcholat Hydrat
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)