Fortfahren mit
C1042
Unwire full racks, polyketone
Holds 24 x 30-mm tubes, red
Synonym(e):
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0530, benchtop tube storage, tube holder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0530
Feature:
Holds 24 x 30-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
€ 43,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyketone
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0530
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
color
red
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
R8391R7766R6516
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
feature
Holds 24 x 30-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0530
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0330
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0230
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0030
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
color
red
color
blue
color
yellow
color
white
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
L × W × H
283 mm × 108 mm × 83 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eun Ju Kim et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 150-156 (2016-08-24)
Mycobacterium tuberculosis is a serious global infectious pathogen causing tuberculosis (TB). The development of an easy and sensitive method for the detection of M. tuberculosis is in urgent need due to complex and low specificity of the current assays. Herein
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1042-1EA04061826743904