Fortfahren mit
BUA462-EP
Buckets for Eppendorf® A-4-62 Rotor
aerosol-tight capable, capacity 250 mL, pack of 4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41103910
Compatibility:
for use with Rotor A-4-62
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638084 (NA), Eppendorf® 5810716004 (EU)
Feature:
aerosol-tight capable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
aerosol-tight capable
packaging
pack of 4
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638084 (NA), Eppendorf® 5810716004 (EU)
technique(s)
centrifugation: suitable
capacity
250 mL
compatibility
for use with Rotor A-4-62
Features and Benefits
  • Rectangular buckets have a maximum speed of 3,220 × g (4,000 rpm)
  • Compatible with A-4-62 swing bucket rotor for 5810/5810R centrifuge
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)