Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41106300
€ 48,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PA
manufacturer/tradename
BRAND
technique(s)
PCR: suitable
General description
The BRAND® Cap Tool is designed for the efficient attachment and detachment of caps on PCR plates. Made from durable polyamide (PA), this tool ensures a secure grip, facilitating easy handling without damaging the plates or caps. Its ergonomic design enhances user comfort, making it ideal for repetitive tasks in laboratory settings. This essential accessory streamlines workflows in PCR applications, ensuring reliable sealing and access to samples while minimizing contamination risks. The Cap Tool is a must-have for any laboratory working with PCR technology.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?