Merck
BR701458
BRAND® Reagenzreservoirs für Mehrkanalpipetten und automatisierte Systeme
1 column, low profile, column capacity 50 mL, flat bottom
About This Item
UNSPSC-Code:
41121522
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
flat bottom
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RNase and DNase free
1 column
low profile
Verpackung
pack of 10
Hersteller/Markenname
BRAND 701458
Kapazität
50 mL
Säulenkapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Diese Reagenzien-Reservoirs wurden speziell für die Verwendung mit Plattformen für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten konzipiert. Sie können auch mit manuellen Systemen verwendet werden. Unterschiedliche Partionierungen, Bodenausführungen und Profile sorgen für eine erstklassige Anwendungsflexibilität.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Format gemäß ANSI/SLAS-Standard – Mit nahezu allen Robotern für die Handhabung von Flüssigkeiten und sonstigen automatisierten Dosiersystemen kompatibel
  • 5 verschiedene Typen zur Verwendung mit Mehrkanalpipetten und automatischen Systemen
  • Die Konstruktion aus hochwertigem Polypropylen sorgt für eine herausragende Stabilität und chemische Widerstandsfähigkeit
  • Pyramidenförmige Böden gewährleisten ein äußerst geringes Totvolumen
  • Frei von RNasen und DNasen
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 Minuten)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)