Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
500 mL
Material:
clear glass , polypropylene stopper
Packaging:
pkg of 12 ea
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
clear glass , polypropylene stopper
joint
joint: ST/NS19/16
feature
supplementary to DIN range
packaging
pkg of 12 ea
manufacturer/tradename
BRAND 27452
measuring range
accuracy: 0.04 mL
capacity
500 mL
General description
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.All BLAUBRAND(R) volumetric flasks are supplied with a batch numb
Legal Information
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?