Über diesen Artikel
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenTechnischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-20
size
20 g
General description
- F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
- Works with all Accuris Lab balances
- Non-Magnetic Stainless Steel
- Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| BMSW100520 | 04065269070016 |