Merck
BM991.7705.01
B Medical MT12
Transport Device (Box)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103025
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene device
Leistungsmerkmale
CE compliant: no
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
B Medical Systems
Kapazität
0.85 ft3
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
0.85 cu.ft., Passive, Transport Box, Capacity: (15) 450ml or (25) 270ml bag , Top Loading, Molded Polyethylene, Cold Life: up to 96.14 hrs. At +32°C /up to 56.5 hrs. At +43°C
Anwendung
Cold Chain
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)