Fortfahren mit
BAM168072001
Magic Touch 2™ ice bucket with lid
capacity 2.5 L, blue, pack of 1 ea
Synonym(e):
lab ice bucket, 168072001, M16807-2001, benchtop ice bucket with lid, insulated ice holder, lab ice container with lid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 149,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M16807-2001
Material:
blue , round
Packaging:
pack of 1 ea
€ 149,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue , round
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2001
capacity
2.5 L
General description
The new design of the Magic Touch 2 ice pans and ice buckets has improved durability and performance. With superior insulation properties, and chemical resistance, these ice pans can be used with ice, dry ice, dry ice-salt, solvent slurries or liquid nitrogen. The non-sweating closed cell won′t absorb moisture or odors, and the pan is virtually unbreakable under normal use conditions.
Features and Benefits
  • Snug fitting lids for additional insulation and protection
  • Expanded urethane is lightweight for easy transport
  • Fill line indicators
  • Built-in spouts to pour of unwanted liquid
  • Raised edges for ease in carrying
  • Lightly textured non-slip finish
  • Stackable
Legal Information
Magic Touch 2 is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BAM168074001BAM168074002BAM168074004
description
capacity 2.5 L, blue, pack of 1 ea
description
capacity 4.0 L, blue, pack of 1 ea
description
capacity 4.0 L, black, pack of 1 ea
description
capacity 4.0 L, green, pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-2001
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-4001
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-4002
manufacturer/tradename
Bel-Art M16807-4004
material
round , blue
material
round , blue
material
black , round
material
round , green
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
capacity
2.5 L
capacity
4.0 L
capacity
4.0 L
capacity
4.0 L
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)