Merck
B9901
Brain Natriuretic Peptide-32 rat
≥97% (HPLC), powder
Synonym(e):
BNP-32
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C146H239N47O44S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
3452.94
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C146H239N47O44S3/c1-16-75(11)114-140(233)165-59-107(201)167-77(13)117(210)191-113(74(9)10)141(234)189-102(67-198)134(227)176-86(38-29-46-160-145(154)155)124(217)179-90(49-71(3)4)119(212)162-62-110(204)171-103(138(231)182-95(56-111(205)206)121(214)164-61-109(203)170-91(50-72(5)6)129(222)173-85(37-28-45-159-144(152)153)125(218)180-92(51-73(7)8)130(223)184-97(143(236)237)53-80-33-22-19-23-34-80)68-239-240-69-104(139(232)181-93(52-79-31-20-18-21-32-79)120(213)163-60-108(202)169-88(40-41-105(150)199)126(219)172-84(36-25-27-44-148)127(220)193-115(76(12)17-2)142(235)183-96(57-112(207)208)132(225)174-87(128(221)192-114)39-30-47-161-146(156)157)190-137(230)101(66-197)188-136(229)100(65-196)187-135(228)99(64-195)186-131(224)94(54-81-58-158-70-166-81)178-116(209)78(14)168-122(215)89(42-48-238-15)177-123(216)83(35-24-26-43-147)175-133(226)98(63-194)185-118(211)82(149)55-106(151)200/h18-23,31-34,58,70-78,82-104,113-115,194-198H,16-17,24-30,35-57,59-69,147-149H2,1-15H3,(H2,150,199)(H2,151,200)(H,158,166)(H,162,212)(H,163,213)(H,164,214)(H,165,233)(H,167,201)(H,168,215)(H,169,202)(H,170,203)(H,171,204)(H,172,219)(H,173,222)(H,174,225)(H,175,226)(H,176,227)(H,177,216)(H,178,209)(H,179,217)(H,180,218)(H,181,232)(H,182,231)(H,183,235)(H,184,223)(H,185,211)(H,186,224)(H,187,228)(H,188,229)(H,189,234)(H,190,230)(H,191,210)(H,192,221)(H,193,220)(H,205,206)(H,207,208)(H,236,237)(H4,152,153,159)(H4,154,155,160)(H4,156,157,161)/t75-,76-,77-,78-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,113-,114-,115-/m0/s1
InChI key
CKSKSHHAEYGHSB-LBCJMRPYSA-N
Gene Information
rat ... Nppb(25105)
Biochem/physiol Actions
Brain natriuretic peptide (type B natriuretic peptide) was originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)