Fortfahren mit
B9180
BW A868C
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3-[(2-Cyclohexyl-2-hydroxyethyl)amino]-2,5-dioxo-1-(phenylmethyl)- 4-imidazolidineheptanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 569,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H37N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
459.58
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
€ 569,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CNN1C(CCCCCCC(O)=O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)C3CCCCC3
InChI
1S/C25H37N3O5/c29-22(20-13-7-4-8-14-20)17-26-28-21(15-9-1-2-10-16-23(30)31)24(32)27(25(28)33)18-19-11-5-3-6-12-19/h3,5-6,11-12,20-22,26,29H,1-2,4,7-10,13-18H2,(H,30,31)
InChI key
YZJVWSKJHGEIBL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BW A868C is a potent, selective DP prostanoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S3567SML1913SML1561
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
film
form
-
form
powder
form
film
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
colorless
color
yellow to orange
color
white to beige
color
colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)