Merck
B8010
Sigma-Aldrich
Brassidinsäure
~98%, crystalline
Synonym(e):
trans-13-Docosenoic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H42O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
338.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
PubChem Substanz-ID:
Assay
~98%
Form
crystalline
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)